Merck
ENA394768511
Enamine
2-hydrazinyl-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
mp
178-179
Iupac Name
2-hydrazino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c9-10-8-12-11-7(13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,10,12)
Clave InChI
COYPLZXSHTZYFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158
Melting Point
178-179
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)