ENA394767951
Enamine
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
About This Item
mp
249-252
Iupac Name
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16F3N.ClH/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7;/h7-8H,1-6,13H2;1H
Clave InChI
UOUDFSNNKOGICZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)