ENA394767451
Enamine
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(9(11)12-2)7-5-3-4-6-8-10/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
NAYHERBUFQATEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)