Merck
ENA394767076
Enamine
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.13
Número MDL:
Iupac Name
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.2ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11-9)12(13)14;;/h4-5,7H,1-3,10H2;2*1H
Clave InChI
RHUWDZPNSHZEFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127164
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127164
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)