ENA390552153
Enamine
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO3S/c8-16(13,14)5-1-2-6(12-3-5)15-4-7(9,10)11/h1-3H,4H2
Clave InChI
QEDNFZJYFXUQDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)