Merck
ENA390346825
Enamine
3-methyloxan-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)3-2-4-8-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
CIZNGHOPNAVEOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125426
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)