Merck
ENA388700836
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)phenyl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
mp
194-198
Iupac Name
1-[4-(2-aminoethyl)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
Clave InChI
YMKKEUKWLSTFCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125095
Melting Point
194-198
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125095
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)