Merck
ENA388700205
Enamine
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.73
Número MDL:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO2S/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
UWLBXSFDJVORCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123886
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)