Merck
ENA388700127
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.16
Número MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]alanine
Inchi Code
1S/C10H7F6NO2/c11-9(12,13)6-3-1-2-5(4-6)8(17,7(18)19)10(14,15)16/h1-4H,17H2,(H,18,19)
Clave InChI
NWAFPWFGGFFLDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123710
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)