ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)