Merck
ENA388699827
Enamine
4-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-6,1'-cyclobutane]-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Iupac Name
2-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-7,1'-cyclobutan]-6-amine
Inchi Code
1S/C9H15NO/c10-7-6-2-5-11-8(6)9(7)3-1-4-9/h6-8H,1-5,10H2
Clave InChI
XTRAFRAABTWAQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117291
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)