ENA388699645
Enamine
1-(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Iupac Name
1-(2-cyclopropylthiazol-5-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NOS.BrH/c1-5(10)7-4-9-8(11-7)6-2-3-6;/h4,6H,2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
NZBXQWWIUIVBPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123486
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)