Merck
ENA388192188
Enamine
1-benzyl-1H-indol-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.29
Número MDL:
mp
143-144
Iupac Name
1-benzyl-1H-indol-6-amine
Inchi Code
1S/C15H14N2/c16-14-7-6-13-8-9-17(15(13)10-14)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11,16H2
Clave InChI
UOQORHZEJBHZAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122338
Melting Point
143-144
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122338
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)