Merck
ENA388192140
Enamine
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
mp
100-105
Iupac Name
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-9(10(13)14)6-11-12(7)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
XKNSWGRCZIHPHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
Melting Point
100-105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)