ENA387772597
Enamine
2-aminoquinoline-4-carboxamide
About This Item
mp
218-218.5
Iupac Name
2-amino-4-quinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-9-5-7(10(12)14)6-3-1-2-4-8(6)13-9/h1-5H,(H2,11,13)(H2,12,14)
Clave InChI
NMRWCMUREKFWON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119560
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)