Merck
ENA379364526
Enamine
4-methyl-4-phenylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
mp
29-31
Iupac Name
4-methyl-4-phenylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-12(2,9-8-11(13)14)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
VXBYMGKKKVYYCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55418
Melting Point
29-31
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)