Merck
ENA379364416
Enamine
{bicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Clave InChI
NOQQTKRMYUJOCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118915
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)