Merck
ENA379364312
Enamine
2-[N-(butan-2-yl)2-chloropyridine-3-sulfonamido]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.77
Número MDL:
Iupac Name
{sec-butyl[(2-chloro-3-pyridinyl)sulfonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O4S/c1-3-8(2)14(7-10(15)16)19(17,18)9-5-4-6-13-11(9)12/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
SUEJAPSGBQTIOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118580
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)