Merck
ENA379364190
Enamine
3-benzoyl-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.33
Número MDL:
mp
131-135
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-3-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NOS/c15-14-12(10-7-4-8-11(10)17-14)13(16)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,15H2
Clave InChI
ZIOVYNKDBMOAMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118240
Melting Point
131-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)