Merck
ENA379364144
Enamine
2-cyclopentyl-2-methylpropan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.26
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methylpropylamine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-9(2,7-10)8-5-3-4-6-8/h8H,3-7,10H2,1-2H3
Clave InChI
HCLNKNRCOIAGNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)