ENA379364054
Enamine
tert-butyl N-(5-bromothiophen-3-yl)carbamate
About This Item
mp
88-91
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-7(10)14-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
XYKJEMNFRNXVIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)