ENA379363436
Enamine
4-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-6,1'-cyclopentane]-7-ol
About This Item
Iupac Name
2-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-7,1'-cyclopentan]-6-ol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-8-7-3-6-12-9(7)10(8)4-1-2-5-10/h7-9,11H,1-6H2
Clave InChI
JGZUJPCFJQYINE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116616
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)