Merck
ENA375228248
Enamine
(3-methylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
(3-methyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(6-9)3-2-4-8-5-7/h8-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
DMGCHHGYZKQCNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116424
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)