Merck
ENA375228146
Enamine
2-[3-(difluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
[3-(difluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-9(11)7-3-1-2-6(4-7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
KDYGLVQGRMDQBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116176
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)