ENA375228018
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)6-1-3-10-4-2-9-7(10)5-6/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
MHUCACBKXQMSGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)