Merck
ENA375227728
Enamine
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.14
Número MDL:
Iupac Name
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H8F3N3/c1-12-3-4(2-10)5(11-12)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3
Clave InChI
QGLGYTXANSSOOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)