Merck
ENA375227513
Enamine
7-phenoxy-1,2,3,4,9,10-hexahydroacridin-9-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
Iupac Name
7-phenoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinol
Inchi Code
1S/C19H17NO2/c21-19-15-8-4-5-9-17(15)20-18-11-10-14(12-16(18)19)22-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-12H,4-5,8-9H2,(H,20,21)
Clave InChI
RXKPXDOWWLSZHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116500
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)