ENA372574154
Enamine
tricyclo[8.2.1.0,3,8]trideca-3,5,7-trien-13-one
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8,9,10-hexahydro-6,9-methanobenzo[8]annulen-11-one
Inchi Code
1S/C13H14O/c14-13-11-5-6-12(13)8-10-4-2-1-3-9(10)7-11/h1-4,11-12H,5-8H2
Clave InChI
CMCAOQYLMULHEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)