Merck
ENA372574013
Enamine
4-chloro-2-methyl-6-(pyridin-2-yl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.65
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-13-9(6-10(11)14-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZWHZRLMJZKIKGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)