Merck
ENA372573870
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.25
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8,11H,1,3,9,12H2
Clave InChI
LWUOUJBBEWZNPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)