Merck
ENA372572770
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-acetyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h8,10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
SPVDEFLVIBQUIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)