Merck
ENA372572500
Enamine
2-(difluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.15
Número MDL:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)
Clave InChI
HKXJEPKUQKEYDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)