Merck
ENA372572421
Enamine
1,1-dioxo-1lambda6-thiane-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-2-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H10O4S/c7-6(8)5-3-1-2-4-11(5,9)10/h5H,1-4H2,(H,7,8)
Clave InChI
AEIPFFMFODEYLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107435
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107435
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)