ENA371464534
Enamine
4-[(pyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(2-pyrimidinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-10(16)8-2-4-9(5-3-8)14-11-12-6-1-7-13-11/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
Clave InChI
ZBDXNIXEOKDJKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)