ENA371464452
Enamine
2-[4-chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-7(2)9-5-10(13)8(3)4-11(9)17-6-12(16)15-14/h4-5,7H,6,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
LJZGQKVYRWISRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)