ENA371463838
Enamine
N-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
About This Item
Iupac Name
N-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-2-6-13-11(4-1)12(5-3-9-15-13)14-10-7-8-10/h1-2,4,6,10,12,14H,3,5,7-9H2
Clave InChI
XPNQVYVMKPUWTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)