Merck
ENA371463818
Enamine
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-2-14-7-6-13-11(14)9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3
Clave InChI
GTBAGYYVDOVZTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)