ENA371463711
Enamine
2,2-dimethyl-1-(5-methylfuran-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(5-methyl-2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-7-5-6-8(12-7)9(11)10(2,3)4/h5-6,9,11H,1-4H3
Clave InChI
BSFBBLKTFNJLHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108528
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108528
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)