Merck
ENA371463164
Enamine
2-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-108861-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-108861-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2)5-8-4-3-7;/h1,3-5,7H2,2H3;1H
Clave InChI
NEYDYLMEEMKTNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108861
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108861
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)