Merck
ENA370563606
Enamine
6-methyl-2-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.24
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(4-morpholinyl)-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c1-7-6-8(10)12-9(11-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
UJYHTKFDQSFBTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106390
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)