Merck
ENA370563138
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-acetyl-4-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(12)11-6-3-9(2-5-10)4-7-11/h9H,2-7,10H2,1H3
Clave InChI
KCVCXSGVHBGIHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)