Merck
ENA370562956
Enamine
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4,8,12H,5H2
Clave InChI
OIICTGRTVBJUSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)