Merck
ENA370562793
Enamine
4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.63
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)5-6-1-3-11-4-2-6;/h6,11H,1-5H2;1H
Clave InChI
FZVZURSFICKCEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105232
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105232
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)