Merck
ENA369383478
Enamine
2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Iupac Name
2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanediamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6H,9-10H2,1-4H3
Clave InChI
QWEVGNOJPHTVEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)