ENA369383100
Enamine
2-(2-carbamoylphenoxy)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
mp
164-165
Iupac Name
2-[2-(aminocarbonyl)phenoxy]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O4/c14-11(16)8-4-1-2-6-10(8)19-12-9(13(17)18)5-3-7-15-12/h1-7H,(H2,14,16)(H,17,18)
Clave InChI
RLPBZHNPAOMDKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)