ENA369383097
Enamine
1-(2,6-dichlorophenyl)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(12)5-7-8(10)3-2-4-9(7)11/h2-4,6,12H,5H2,1H3
Clave InChI
IBZNHQGQLNNWPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102485
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102485
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)