Merck
ENA369381804
Enamine
[(2-methoxyethyl)(methyl)sulfamoyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.22
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O3S/c1-6(3-4-9-2)10(5,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,5,7,8)
Clave InChI
ZQBWANAYJMOKPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)