Merck
ENA360887386
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
mp
74-75
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h4,6,10H,1-3H2,(H,8,9)
Clave InChI
YVLDNKIONGZQBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98993
Melting Point
74-75
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)