ENA360887299
Enamine
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
About This Item
Iupac Name
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
Inchi Code
1S/C10H15ClN4O/c1-16-10-13-8(11)12-9(14-10)15-6-4-2-3-5-7-15/h2-7H2,1H3
Clave InChI
ZPOUBOWHTULFLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)