Merck
ENA360886688
Enamine
(octan-2-yl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-methylheptyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8(2)10-9;;/h8,10H,3-7,9H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
IIMQLRCJHVVMMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96094
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)